Få mere at vide
Hamilton™ 0,5μ L 7000-serien Microliter Sprøjte
Artikelnummer. 17874322
Skift visning
Nålemåler:
25 g
26'ere G
32 G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil
17874322 25 g Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17894372 25 g Stump
17864202 26'ere G Kegle
17864322 32 G Stump
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17874322 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL86259
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
7000-seriens sprøjter er modificerede Microliter sprøjter med et stempel-i-nål-design.
  • Den eneste tilgængelige sprøjte med nul dødvolumen.
  • Den fine tungstens stempeltråd strækker sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes, og dispenserer op til 0,05μ L.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Tungsten (tønde)
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) Indre 0,0041 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0041 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.104 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,020 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,308 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.104 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.515 mm
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 7000.5 KH
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) nål 69.9 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Riflet nav