Få mere at vide
0,5-2 vægtprocent sod i dieselolie, VHG™
Beskrivelse
0,5-2 vægtprocent sod i dieselolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nominal Soot Content Range |
| Metoder | FTIR/IR |
| Analyt- eller komponentnavne | Nominal Soot Content Range |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| IUPAC navn | Nominelt sodindhold |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 15W40 Motorolie |
| Mængde | 50 ml |