Få mere at vide
Sartorius™ 0,45 μm Pore Polyamid Nitrat Membran
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
47 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 2,3 bar |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | Polyamid |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Flowhastighed | 35 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Mikrobeholdende, partikelreducerende filtrering af vand, alkaliske opløsninger og opløsningsmidler |
| nr. pr. pakke | 100,-/pakke |
| Tykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |