Få mere at vide
Motic™ 0,35X C-Mount kameraadapter
Artikelnummer. 15429254
Skift visning
Type:
Kamera adapter
Artikelnummer. Type
15429254 Kamera adapter
1 options
Artikelnummer. 15429254 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001904111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1387.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 157.92 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Denne C-mount kamera adapter giver Moticams mulighed for at forbinde med Motic™ trinokulære mikroskoper.
Kompatibel med følgende kameraer:
  • Moticam 2
  • Moticam X
  • Moticam X3
  • Moticam 1080
  • Moticam BTU 10
  • Moticam BTX 8
Tekniske data
Type Kamera adapter
Til brug med (udstyr) Motic BA, AE2000/AE31E, SMZ-161/171 Trinokulære Mikroskoper