Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rørstrips
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
Indeholder
Kun rør. (Kasketter medfølger ikke.)
Ideel til brug i 0,2 ml, 96-brønds V-bund termocykler
- 0,25 ml maksimalt rørvolumen, når hætten er lukket
- Strimler af otte rør
- Kan skæres i individuelle rør
- Tyndvægsdesign
- Renrum produceret
- Virgin polypropylen
- Kasketter medfølger ikke
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase-, DNA- og pyrogenfri
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Humant DNA, RNase, DNase, fri for endotoksiner |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 250 Sag |
| Til brug med (udstyr) | 0,2mL 96-brønds V-bund termiske cykler, PCR og qPCR/Real-Time PCR applikationer |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Antal Wells | 96 |
| Format | Strip |
| Produkttype | Tyndvægget 8-Strip PCR-rør |