Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rørstrips
Artikelnummer. 11849241 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Pakningsstørrelse
11849241 Neutral Ikke inkluderet Pakke med 250
12104092 Neutral Hvælvet kasket Pakke med 250
12114092 Rød Hvælvet kasket Pakke med 250
12124092 Blå Hvælvet kasket Pakke med 250
12134092 Grøn Hvælvet kasket Pakke med 250
12144092 Gul Hvælvet kasket Pakke med 250
12179770 Neutral Flad hætte Pakke med 250
12154092 Rød Flad hætte Pakke med 250
12164092 Blå Flad hætte Pakke med 250
12174092 Grøn Flad hætte Pakke med 250
12184092 Gul Flad hætte Pakke med 250
12104102 Rød Ikke inkluderet Pakke med 250
12519656 Blå Ikke inkluderet Pakke med 250
12114102 Grøn Ikke inkluderet Pakke med 250
12124102 Gul Ikke inkluderet Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11849241
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun rør. (Kasketter medfølger ikke.)
Ideel til brug i 0,2 ml, 96-brønds V-bund termocykler.
Ideel til brug i 0,2 ml, 96-brønds V-bund termocykler
  • 0,25 ml maksimalt rørvolumen, når hætten er lukket
  • Strimler af otte rør
  • Kan skæres i individuelle rør
  • Tyndvægsdesign
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
  • Kasketter medfølger ikke
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase-, DNA- og pyrogenfri
Tekniske data
Certificeringer/compliance Humant DNA, RNase, DNase, fri for endotoksiner
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 250 Sag
Til brug med (udstyr) 0,2mL 96-brønds V-bund termiske cykler, PCR og qPCR/Real-Time PCR applikationer
Materiale Polypropylen
Lukketype Ikke inkluderet
Antal Wells 96
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-Strip PCR-rør