Få mere at vide
0,2 NTU Non-Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11516603 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11516603 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11516603 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRS0.2100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    716.21 DKK / 100ml
    Spare 60.79 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ikke-forholdsinstrumenter
Oversigt Flydende format i en HDPE-flaske
Turbiditet 0,2 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 100 ml