Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Neutral
Rød
Lukketype:
Ikke inkluderet
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-stavs rør
8-strips hætte
8-strips rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Beskrivelse
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
- Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
- Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
- PCR
- qPRC
- Realtids PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.25 mL |
| Mængde | 250 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Format | 250 båndrør |
| Vis mere |