Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Neutral
Rød
Lukketype:
Ikke inkluderet
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-stavs rør
8-strips hætte
8-strips rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Förpackningsstorlek
Pakke med 120
Pakke med 250
Beskrivning
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
- Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
- Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
- PCR
- qPRC
- Realtids PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.25 mL |
| Mængde | 250 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Format | 250 båndrør |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering