Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Artikelnummer. 10533225
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Neutral
Rød
Lukketype:
Ikke inkluderet
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-Strip Cap
8-stavs rør
8-strip rør
Mængde:
10 pakker med 12 striber
10 pakker med 12 strimler
250 Strips
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10533225 Neutral Ikke inkluderet 8-stavs rør 10 pakker med 12 strimler Pakke med 120
11594764 Neutral Ikke inkluderet 8-stavs rør 250 strimler Pakke med 250
15767476 Neutral Ikke inkluderet 8-stavs rør 250 strimler Pakke med 250
10394223 Blå Kuppelformet kasket 8-strip rør 250 Strips Pakke med 250
10190543 Grøn Kuppelformet kasket 8-strip rør 250 Strips Pakke med 250
10100553 Lilla Kuppelformet kasket 8-strip rør 250 Strips Pakke med 250
10334613 Rød Kuppelformet kasket 8-strip rør 250 Strips Pakke med 250
12199690 - Kuppelformet kasket 8-Strip Cap 10 pakker med 12 striber Pakke med 120
10594184 Grøn Kuppelformet kasket 8-strip rør 10 pakker med 12 striber Pakke med 120
10513995 Lilla Ikke inkluderet 8-strip rør 10 pakker med 12 striber Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10533225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0452
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
  • Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
Applikationer
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 10 pakker med 12 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Ikke inkluderet
Format 120 båndrør
Produkttype 8-stavs rør