Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Neutral
Rød
Lukketype:
Ikke inkluderet
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-stavs rør
8-strips hætte
8-strips rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Beskrivelse
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Farve | Grøn |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 250 strimler |
| Form | V-Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukketype | Kuppelformet kasket |
| Produkttype | 8-strips rør |