Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Artikelnummer. 10100553
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Neutral
Rød
Lukketype:
Ikke inkluderet
Kuppelformet kasket
Produkttype:
8-stavs rør
8-strips hætte
8-strips rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
Artikelnummer. 10100553
Brand: Thermo Scientific™ AB0266/P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Farve Lilla
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 250 strimler
Form V-Bottom
Materiale Polypropylene
Lukketype Kuppelformet kasket
Produkttype 8-strips rør