Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og ultraklare hætter, strimler af 8
Artikelnummer. 10019242
Skift visning
Mængde:
120 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde unitSize
10019242 120 strimler Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10019242 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1183
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 8 rør pr. strimmel
  • 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler. Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 120 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Flad hætte
Antal Wells 96
Format 120 båndrør og hætter
Produkttype 8-stavs rør