Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og flade hætter, strimler af 8
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
- Kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke
- 8 rør pr. strimmel
- 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler. Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.25 mL |
| Mængde | 250 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Lukketype | Flad hætte |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |