Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 12
Artikelnummer. 11544774
Skift visning
Mængde:
10 pakker med 8 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544774 10 pakker med 8 strimler Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 11544774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1112
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
  • Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
Applikationer
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 10 pakker med 8 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Ikke inkluderet
Format 80 båndrør
Produkttype 12-Strips rør