Få mere at vide
Axygen™ 0,2 mL PCR-rørstrips af polypropylen
Artikelnummer. p-7192932 Shop alle Axygen Scientific produkter
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Artikelnummer. 16272591
Brand: Axygen™ PCR0208ADC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller hvælvede hætter for at forhindre prøvetab eller uden hætter.
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 8-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Kasketter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1260 strimler/etui (8 rør/strimmel)
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Hvælvet kasket