Få mere at vide
Axygen™ 0,2 mL PCR-rørstrips af polypropylen
Artikelnummer. 16282591 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
16282591 Flad hætte Pakke med 1260
16272591 Hvælvet kasket -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16282591 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR0208AFC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 DKK
    7337.44 DKK / Pakke med 1260
    Spare 3432.56 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fås i en række farver for nem prøveidentifikation. Axygen™ 8-Strip PCR-rør, 0,2 mL er konstrueret af robust polypropylen. Hvert ikke-sterilt, konisk rør har en tynd og ensartet vægtykkelse. Sælges med flade eller hvælvede hætter for at forhindre prøvetab eller uden hætter.
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 8-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
  • Kasketter medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1250 strimler (8 rør/strimmel)
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Flad hætte