Beskrivelse
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 8-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- ikke-steril
- Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
- Kasketter medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1260 strimler/etui (8 rør/strimmel) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Hvælvet kasket |