Få mere at vide
Sartorius™ 0,2 μm Pore PTFE Membran
Artikelnummer. 10537521 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10537521 50 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10537521 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 1180750N
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 1 bar
Farve Hvid
Filtertype Membran filter
Materiale PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Flowhastighed 11 ml/min.
Til brug med (applikation) Steril filtrering af luft og andre gasser, syrer, baser og opløsningsmidler.
Hydrofobicitet Hydrofobisk
nr. pr. pakke 100,-/pakke
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 50 mm