Få mere at vide
Sharpsafe™ 0,2 L Sharps beholder
Lukketype:
Kronbladsåbning
Pen åbning
Ryd åbning
Lukningsfarve:
Gul
Sort
Beskrivelse
- Verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
- Designet specielt til bortskaffelse af insulinsprøjter, kan 0,2 liter nemt opbevares i en taske eller lomme og er ideel til både personlig og klinisk brug.
- En ikke-returgående kronbladsåbning sikrer, at skarpe genstande ikke kan fjernes, når de først er kasseret.
- 0,2 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
- Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
- Egenskaber og fordele
- Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
- Flip top låg til midlertidig og endelig lukning
- In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
- Klasseledende lækagemodstand
- Overholder nedenstående standarder
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 L |
| Certificeringer/compliance | NX, UN3291, ISO23907-1:2019 |
| Lukketype | Kronbladsåbning |
| Lukningsfarve | Sort |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 320 x 395 x 300 mm |
| Mængde | 100/Cs. |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af insulinsprøjter |
| Produkttype | Sharps Container |