missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mrc2 Antibody (Copenhagen Rigshospitalet patent anti-uPARAP) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30163679
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30163679 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30163679 Leverandør Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverandørnr. NBP328074JF525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Mrc2 Monoclonal antibody specifically detects Mrc2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Mrc2
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Copenhagen Rigshospitalet patent anti-uPARAP
Konjugeret Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD280 antigen, CD280C-type mannose receptor 2, CLEC13EUPAR-associated protein, ENDO180C-type lectin domain family 13 member E, Endocytic receptor 180, KIAA0709FLJ35911, Macrophage mannose receptor 2, mannose receptor, C type 2, UPARAPendocytic receptor (macrophage mannose receptor family), urokinase plasminogen activator receptor-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein
Værtsarter Mouse
Immunogen MRC2/ CD280
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin CD Markers, Cell Biology, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9902
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.