missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB887JF635
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Simple Western
Tekniske data
| AKT | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC | |
| Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
| Western Blot, Simple Western | |
| 545007 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Neuroscience | |
| 207 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion