Få mere at vide
Thermo Scientific™ 0,1% peptonevand (flasket)
Artikelnummer. 13275479
Skift visning
Fyld vægt:
100.0g + 1.5g
300 to 304 g
Format:
500 mL Sirop Bottle
Din flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Format unitSize
13275479 300 to 304 g 500 mL Sirop Bottle Pakke med 10
13215459 100.0g + 1.5g Din flasker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13275479 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0619X
Udfør sterilitetstest af farmaceutiske produkter med skylning og fortynding af væske i praktiske, færdiglavede flasker.
Udfør sterilitetstest af farmaceutiske produkter med Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,1% Peptone-vand. Fortyndings- og skyllevæsken indeholder pepton i lave koncentrationer for at give næringsstoffer til mikroorganismers overlevelse.
Use 0.1% Peptone Water in qualitative procedures as a diluting and rising fluid for sterility testing
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless
Indhold og opbevaring 2° to 25°C
Format 500 mL Sirop Bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Media
Fyld vægt 300 to 304 g
Emballagetype 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Mængde 10/Pk.