Få mere at vide
0,1 NTU-forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11429159 Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11429159
Brand: Reagecon CRSR0.1500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En suspension af polymermikrosfærer designet til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • ±1 % nøjagtighed
  • NIST sporbar
  • US EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Form Væske
Nøjagtighed ±1 % NTU
Volumen (metrisk) 500 mL
Emballagetype HDPE flaske GL45