missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ PSD 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18310489 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18310489

Brand: Novus Biologicals™ H00005662T01

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål PSD
Synonym Exchange factor for ARF6, KIAA2011Pleckstrin homology and SEC7 domain-containing protein 1, pleckstrin and Sec7 domain containing, pleckstrin and Sec7 domain protein, PSD1PH and SEC7 domain-containing protein 1, TYLEFA6
Gen symbol PSD
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.