missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-Bupropion-d9 HCl (tert-butyl-d9), CDN
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.005 g
0.01 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Bupropion-D9 Hydrochloride |
| CAS | 1189725-26-5 |
| Molekylær formel | C13 2H9 H9 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1-Propanone-3,3,3-d3, 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]-, hydrochloride (1:1), Bupropion-d9 Hydrochloride, (±)-Bupropion-D9 hydrochloride, Bupropion-D9 hydrochloride (N-tert-butyl D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15 H,1-4H3;1 H/i2D3,3D3,4D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(NC(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.26 |
| Formel vægt | 284.1409 g/mol |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion