Få mere at vide
0,0 NTU-forhold turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11409159 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11409159 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11409159 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR0500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Oversigt Non-Ratio Instrumentation
Nøjagtighed Nøjagtighed± 1 % NTU
Turbiditet 0,0 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 500 ml