accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONNNH2

CAS RN 852180-47-3

IUPAC Navn: tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
Synonymer: tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 291.4
Molekylformel: C16H25N3O2
InChi Key: TTXMFUXVXBAVIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(CN)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater