accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82297-90-3

IUPAC Navn: magnesium(2+) 3,5-dichlorobenzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 3,5-dichlorobenzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 250.2
Molekylformel: C6H3BrCl2Mg
InChi Key: GCOUTRKHWIHCHT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].ClC1=CC(Cl)=C[C-]=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater