accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 793-24-8

H3CCH3CH3HNNH

CAS RN 793-24-8

IUPAC Navn: N1-(4-methylpentan-2-yl)-N4-phenylbenzene-1,4-diamine
Synonymer: santoflex 13
Molekylvægt (g/mol): 268.4
Molekylformel: C18H24N2
InChi Key: ZZMVLMVFYMGSMY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(C)NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater