CAS RN 773133-16-7
IUPAC Navn:
3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Synonymer:
3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol):
246.19
Molekylformel:
C11H9F3O3
InChi Key:
FAXJHQWJVWEASH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(C=CC(O)=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 773133-16-7 Molekylær formel: C11H9F3O3 Molekylvægt (g/mol): 246.185 MDL nummer: MFCD06205858 InChI nøgle: FAXJHQWJVWEASH-GORDUTHDSA-N Synonym: 2e-3-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl cinnamic acid,e-3-5-trifluoromethyl-2-methoxyphenyl acrylic PubChem CID: 46737665 IUPAC navn: (E)-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid SMIL: COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O