accessibility menu, dialog, popup

UserName

Videnskab er svært nok

Spar nu

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkter
Applikationer
Cellebiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Applikationer
Produktion og bioproces
Applikationer
Produktion og bioproces
Proteomik
Applikationer
Sikkerhed
Play Menu

CAS RN 52950-18-2

OOHHOCl

CAS RN 52950-18-2

IUPAC Navn: 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Synonymer: (2-chlorophenyl)(hydroxy)acetic acid
Molekylvægt (g/mol): 186.59
Molekylformel: C8H7ClO3
InChi Key: RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.