accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COBOHOH

CAS RN 352525-98-5

IUPAC Navn: (6-ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
Synonymer: 6-ethoxynaphthalen-2-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 216.04
Molekylformel: C12H13BO3
InChi Key: INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)B(O)O
Procent renhed 
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)