accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONH

CAS RN 35090-94-9

IUPAC Navn: 3-(pyrrolidine-1-carbonyl)piperidine
Synonymer: 3-(pyrrolidine-1-carbonyl)piperidine
Molekylvægt (g/mol): 182.27
Molekylformel: C10H18N2O
InChi Key: AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C(C1CCCNC1)N1CCCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)