CAS RN 290819-03-3
CAS RN 290819-03-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Heptyl Chloroformate, TRC
CAS: 290819-03-3 Molekylær formel: C8H15ClO2 Molekylvægt (g/mol): 178.66 Synonym: Carbonochloridic Acid 1-Methylhexyl Ester,Heptan-2-yl Carbonochloridate IUPAC navn: heptan-2-yl carbonochloridate SMIL: ClC(OC(C)CCCCC)=O