accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHNOHO

CAS RN 261380-28-3

IUPAC Navn: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(2-cyanophenyl)propanoic acid
Synonymer: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(2-cyanophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 290.32
Molekylformel: C15H18N2O4
InChi Key: AJHPGXZOIAYYDW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1C#N)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)