CAS RN 2557-77-9
IUPAC Navn:
3-fluorobenzene-1-thiol
Synonymer:
3-fluorobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol):
128.16
Molekylformel:
C6H5FS
InChi Key:
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=CC(S)=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-fluorothiophenol, 98%
CAS: 2557-77-9 Molekylær formel: C6H5FS Molekylvægt (g/mol): 128.16 MDL nummer: MFCD00040227 InChI nøgle: ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-fluorothiophenol,m-fluorothiophenol,m-fluorobenzenethiol,3-fluoro thiophenol,benzenethiol, 3-fluoro,3-fluorobenzene-1-thiol,1-fluoro-3-mercaptobenzene,3-fluoro-thiophenol,3-fluoro benzenethiol,3-fluoro-benzenethiol PubChem CID: 75710 IUPAC navn: 3-fluorbenzenthiol SMIL: FC1=CC=CC(S)=C1