CAS RN 25526-94-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
3'-Klor-3'-Deoxythymidin, TRC
CAS: 25526-94-7 Molekylær formel: C10 H13 Cl N2 O4 Molekylvægt (g/mol): 260.67 Synonym: 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione,Zidovudine Imp. B (EP),3'-chloro-3'-deoxythymidine IUPAC navn: 1-[(2R,4S,5R)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion SMIL: CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
2
Zidovudin EP Urenhed B, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.