CAS RN 25522-33-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-hydroxy-4-methoxycinnaminsyre, TRC
CAS: 25522-33-2 Molekylær formel: C10H10O4 Molekylvægt (g/mol): 194.18 Synonym: rans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid,trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid,Hesperetic acid,trans-Isoferulic acid IUPAC navn: (E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-enosyre SMIL: COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1O