CAS RN 2546-56-7
IUPAC Navn:
4-chloro-3-fluoropyridine
Synonymer:
4-chloro-3-fluoropyridine
Molekylvægt (g/mol):
131.53
Molekylformel:
C5H3ClFN
InChi Key:
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(Cl)C=CN=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-klor-3-fluoropyridin, 95%
CAS: 2546-56-7 Molekylær formel: C5H3ClFN Molekylvægt (g/mol): 131.53 MDL nummer: MFCD03453233 InChI nøgle: BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N Synonym: pyridine, 4-chloro-3-fluoro,3-fluoro-4-chloro pyridine,3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride,pubchem6667,4-chloro-3fluoropyridine,3-fluoro-4-chloropyridine,acmc-209x6p,4-chloro-3-fluoro-pyridin,3-fluoro-4-chloro-pyridine,4-chloro-3-fluoro-pyridine PubChem CID: 3852429 IUPAC navn: 4-chlor-3-fluorpyridin SMIL: FC1=C(Cl)C=CN=C1