CAS RN 2543-24-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
(3Beta,5Alpha,16Beta)-3,17-Dihydroxy-16-methylpregnan-20-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
(3Beta,5Alpha,16Beta)-3,17-Dihydroxy-16-methylpregnan-20-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.