CAS RN 252976-11-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5alpha-Pregnan-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione-1,2,4,5-d4, CDN
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.