CAS RN 252186-41-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl]-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinolincarboxamid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl]-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinolincarboxamid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl]-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinolincarboxamid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.