CAS RN 25218-22-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
4-aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronid Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
4-aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronid Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-aminophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronid Methylester, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.