CAS RN 2519851-81-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
(S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
(S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
(S)-2-(3-((2-(2-Hydroxypropan-2-yl)thiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.