CAS RN 2519535-94-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
Methyl 3-[(a-Carboxybenzyl)amino]crotonat-d5 natriumsalt, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
Methyl 3-[(Alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonat-d5 natriumsalt, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
Methyl 3-[(Alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonat-d5 natriumsalt, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.