CAS RN 2518282-86-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
4-(4-chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
4-(4-chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-(4-chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.