CAS RN 2514955-47-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
2-(4-((5,6-dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
2-(4-((5,6-dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
2-(4-((5,6-dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.