CAS RN 2514770-66-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
tert-butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilan, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
tert-butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilan, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
tert-butyl(2-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)propoxy)dimethylsilan, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.