CAS RN 2514752-23-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-dinitrophenyl) propansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-dinitrophenyl) propansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
2-Hydroxy-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-dinitrophenyl) propansyre, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.